Learn More
SGE™ Seringues standard à aiguille fixe, série II
Code produit 10607171
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
5 μl
10 μl
25 μl
50 μl
100 μl
250 μl
500 μl
Calibre d’aiguille:
25 G
26 G
Comprend:
Piston standard
Protection du piston
Quantité:
10/boîte
6 Paquets
Unité
Conditionnement:
1 pièce
6 pièces
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Calibre d’aiguille Comprend Quantité unitSize
10607171 10 μl 26 G Protection du piston Unité 1 pièce
10518502 5 μl 26 G Protection du piston Unité 1 pièce
12937536 10 μl 26 G Protection du piston 10/boîte -
10127070 10 μl 26 G Protection du piston 6 Paquets 6 pièces
11941134 25 μl 25 G Piston standard Unité 1 pièce
10229010 50 μl 25 G Piston standard Unité 1 pièce
10625471 100 μl 25 G Piston standard Unité 1 pièce
10559072 250 μl 25 G Piston standard Unité 1 pièce
10771422 500 μl 25 G Piston standard Unité 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Code produit 10607171 Fournisseur SGE™ Code fournisseur 002000
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Seringues standard avec rebord anti-rotation et aiguilles alignées sur la marque zéro du cylindre afin de réduire le volume mort, offrant une précision à < ± 1 %
  • Les pistons en acier inox sont montés à la main, non interchangeables, non remplaçables
  • Les seringues avec capacités de 5 et 10 μl ont un diamètre externe de corps de 6,5 mm, une longueur d’échelle de 54,1 mm et incluent une aiguille de calibre 26s de 50 mm de long
  • Les seringues d’une capacité de 25 à 500 μl ont un diamètre externe de fourreau de 8 mm, une longueur d’échelle de 60 mm et une aiguille de calibre 25 d’une longueur de 50 mm. Les modèles à aiguille fixe sont dotés d’une aiguille collée au corps avec de la colle époxy résistante aux solvants. Les modèles à aiguille amovible sont dotés d’un joint en PTFE, d’un ressort et d’un écrou pour un fonctionnement résistant aux fuites.
Spécification
Précision ± 1%
Matériau Verre borosilicaté (cylindre), Acier inoxydable (piston)
Calibre d’aiguille 26 G
Diamètre (impériale) de l’aiguille extérieure 0,01 in
Diamètre (impériale) externe 0,25 in
Diamètre (métrique) externe 6,5 mm
Diamètre (métrique) de l’aiguille extérieure 0,47 mm
Comprend Protection du piston
Longueur (impériale) de l’aiguille 1,96 in
Type de produit Seringue pour micro-volumes
Graduations Grande - 1,0 µl, Petite - 0,2 µl
Modèle 10F
Quantité Unité
Volume (métrique) 10 μl
Gamme de produits SGE
Longueur (métrique) de l’aiguille 50 mm
Type de pointe d’aiguille Biseau fixe
Type de connexion Fixe
Graduated Oui