Learn More
SGE™ Aiguilles de seringues amovibles standard de série II
Code produit 10278720
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
5 μl
10 μl
25 μl
100 μl
250 μl
500 μl
Calibre d’aiguille:
25 G
26 G
Diamètre (métrique) de l’aiguille extérieure:
0,47 mm
0,5 mm
Quantité:
1/boîte
6/boîte
Conditionnement:
1 pièce
6 pièces
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Calibre d’aiguille Diamètre (métrique) de l’aiguille extérieure Quantité Conditionnement
10278720 10 μl 26 G 0,47 mm 1/boîte 1 pièce
10025590 5 μl 26 G 0,47 mm 1/boîte 1 pièce
10288720 10 μl 26 G 0,47 mm 6/boîte 6 pièces
10065620 25 μl 25 G 0,5 mm 1/boîte -
10228820 100 μl 25 G 0,5 mm 1/boîte -
10645851 250 μl 25 G 0,5 mm 1/boîte 1 pièce
10421031 500 μl 25 G 0,5 mm 1/boîte 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 10278720 Fournisseur SGE™ Code fournisseur 002050
Expédition estimée: 08-10-2026
Seringues standard avec rebord anti-rotation et aiguilles alignées sur la marque zéro du cylindre afin de réduire le volume mort, offrant une précision à < ± 1 %
  • Les pistons en acier inox sont montés à la main, non interchangeables, non remplaçables
  • Les seringues avec capacités de 5 et 10 μl ont un diamètre externe de corps de 6,5 mm, une longueur d’échelle de 54,1 mm et incluent une aiguille de calibre 26s de 50 mm de long
  • Les seringues d’une capacité de 25 à 500 μl ont un diamètre externe de fourreau de 8 mm, une longueur d’échelle de 60 mm et une aiguille de calibre 25 d’une longueur de 50 mm. Les modèles à aiguille fixe sont dotés d’une aiguille collée au corps avec de la colle époxy résistante aux solvants. Les modèles à aiguille amovible sont dotés d’un joint en PTFE, d’un ressort et d’un écrou pour un fonctionnement résistant aux fuites.
Spécification
Précision ± 1%
Matériau Verre borosilicaté (cylindre), Acier inoxydable (piston)
Calibre d’aiguille 26 G
Diamètre (impériale) de l’aiguille extérieure 0,01 in
Diamètre (impériale) externe 0,25 in
Diamètre (métrique) externe 6,5 mm
Diamètre (métrique) de l’aiguille extérieure 0,47 mm
Comprend Protection du piston
Longueur (impériale) de l’aiguille 1,96 in
Type de produit Aiguilles de seringues amovibles standard de série II
Modèle 10R
Quantité 1/boîte
Volume (métrique) 10 μl
Gamme de produits SGE
Longueur (métrique) de l’aiguille 49,78 mm
Type de pointe d’aiguille Biseau amovible
Type de connexion Amovible
Graduated Oui