Learn More
Trajan™ Inserts Shimadzu 14A
Code produit 12924011
Change view
Click to view available options
Quantité:
5/boîte
Conditionnement:
5 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
12924011 5/boîte 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12924011 Fournisseur Trajan™ Code fournisseur 092082
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Le processus de désactivation unique des inserts d’injection SGE offre une excellente analyse pour une large gamme de composés
  • Chaque lot d’inserts testé pour l’activité
  • En verre borosilicaté
  • Codage couleur par géométrie pour faciliter l’identification
  • À utiliser avec les instruments Shimazdu
Spécification
Quantité 5/boîte
Longueur (métrique) 99 mm
Product Type Insert d’injection GC, col de cygne central 2 mm
Diamètre (métrique) interne 3,4 mm
Diamètre (métrique) externe 5 mm
À utiliser avec (équipement) Shimadzu 14 A GC