Learn More
Trajan™ Inserts Shimadzu 14A
Code produit 12944011
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5/boîte
Conditionnement:
5 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
12944011 5/boîte 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12944011 Fournisseur Trajan™ Code fournisseur 0920831
Expédition estimée: 30-12-2026
Le processus de désactivation unique des inserts d’injection SGE offre une excellente analyse pour une large gamme de composés
  • Chaque lot d’inserts testé pour l’activité
  • En verre borosilicaté
  • Codage couleur par géométrie pour faciliter l’identification
  • À utiliser avec les instruments Shimazdu
Spécification
Type de produit Insert d'injection avec/sans division, avec entrée conique unique
Quantité 5/boîte
Longueur (métrique) 99 mm
Diamètre (métrique) interne 3,4 mm
Diamètre (métrique) externe 5 mm
À utiliser avec (équipement) Shimadzu 14 A GC