Learn More
SGE™ Kits de démarrage de ferrules SilTite™
Code produit 12684935
Change view
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
D.I. : 0,1 à 0,25 mm Colonne
D.I. de 0,32 mm Colonne
Diamètre interne de 0,53 mm Colonne
Comprend:
Dix ferrules de 0,4 mm de D.I. et 2 écrous
Dix ferrules de 0,5 mm de D.I. et 2 écrous
Dix ferrules de 0,8 mm de D.I. et 2 écrous
Dix ferrules de dia. int. 0,4 mm et 2 écrous, et 2 joints de base d’insert. Dix ferrules de dia. int. 0,4 mm et 2 écrous, et 2 joints de base d’insert
Conditionnement:
1 kit
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Comprend unitSize
12684935 D.I. : 0,1 à 0,25 mm Colonne Dix ferrules de dia. int. 0,4 mm et 2 écrous, et 2 joints de base d’insert. Dix ferrules de dia. int. 0,4 mm et 2 écrous, et 2 joints de base d’insert -
12604945 D.I. : 0,1 à 0,25 mm Colonne Dix ferrules de 0,4 mm de D.I. et 2 écrous 1 pièce
12967091 Diamètre interne de 0,53 mm Colonne Dix ferrules de 0,8 mm de D.I. et 2 écrous 1 kit
12957091 D.I. de 0,32 mm Colonne Dix ferrules de 0,5 mm de D.I. et 2 écrous 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 12684935 Fournisseur SGE™ Code fournisseur 073270
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Système de ferrule et d’écrou spécialement conçu pour les colonnes GC en silice fondue et les systèmes GC/MS
Construits à partir de matériaux identiques, la ferrule et l’écrou s’élargissent et se resserrent à mesure que la température augmente et diminue. À utiliser avec la plupart des principales interfaces d’instruments GC/MS.
Ferrules SilTite
  • Le métal unique SilTite 100 % non-contaminant n’exige pas de resserrage après utilisation
  • Forment un joint étanche solide, permanent autour de la colonne capillaire.
  • La base de la ferrule est plate pour former un joint étanche avec l’interface MS
  • Idéales pour les applications à haute pression
  • Température maximale : 500°CC (932°F)
  • À utiliser avec l’écrou SilTite fourni
Écrous SilTite
  • Écrous Non-Swagelok™ avec deux encoches sur leur surface externe
  • Le cône intérieur de l’écrou correspond à l’angle de la ferrule, ce qui garantit une fermeture homogène de la ferrule autour de la colonne pour éliminer les fuites
  • Les ferrules sont faciles à retirer des écrous, même quand ils sont toujours fixés à la colonne capillaire
  • Réutilisable
Le kit de démarrage comprend
  • Pour les raccordements de l’interface GC/MS : 10 ferrules et 2 écrous
  • Pour les injecteurs à division / sans division : 10 ferrules, 2 écrous et 2 joints d’entrée SilTite avec base en or
Spécification
Type Kit de ferrules
À utiliser avec (application) Connexion d’interfaces GC/MS
À utiliser avec (équipement) D.I. : 0,1 à 0,25 mm Colonne
Matériau Métal
Quantité 10/boîte
Comprend Dix ferrules de dia. int. 0,4 mm et 2 écrous, et 2 joints de base d’insert. Dix ferrules de dia. int. 0,4 mm et 2 écrous, et 2 joints de base d’insert