Learn More
SGE™ Kits de démarrage de ferrules SilTite™
Code produit 12967091
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
D.I. : 0,1 à 0,25 mm Colonne
D.I. de 0,32 mm Colonne
Diamètre interne de 0,53 mm Colonne
Comprend:
Dix ferrules de 0,4 mm de D.I. et 2 écrous
Dix ferrules de 0,5 mm de D.I. et 2 écrous
Dix ferrules de 0,8 mm de D.I. et 2 écrous
Dix ferrules de dia. int. 0,4 mm et 2 écrous, et 2 joints de base d’insert. Dix ferrules de dia. int. 0,4 mm et 2 écrous, et 2 joints de base d’insert
Conditionnement:
1 kit
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Comprend Conditionnement
12967091 Diamètre interne de 0,53 mm Colonne Dix ferrules de 0,8 mm de D.I. et 2 écrous 1 kit
12604945 D.I. : 0,1 à 0,25 mm Colonne Dix ferrules de 0,4 mm de D.I. et 2 écrous 1 pièce
12957091 D.I. de 0,32 mm Colonne Dix ferrules de 0,5 mm de D.I. et 2 écrous 1 kit
12684935 D.I. : 0,1 à 0,25 mm Colonne Dix ferrules de dia. int. 0,4 mm et 2 écrous, et 2 joints de base d’insert. Dix ferrules de dia. int. 0,4 mm et 2 écrous, et 2 joints de base d’insert -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 12967091 Fournisseur SGE™ Code fournisseur 073202
Expédition estimée: 27-11-2026
Système de ferrule et d’écrou spécialement conçu pour les colonnes GC en silice fondue et les systèmes GC/MS
Construits à partir de matériaux identiques, la ferrule et l’écrou s’élargissent et se resserrent à mesure que la température augmente et diminue. À utiliser avec la plupart des principales interfaces d’instruments GC/MS.
Ferrules SilTite
  • Le métal unique SilTite 100 % non-contaminant n’exige pas de resserrage après utilisation
  • Forment un joint étanche solide, permanent autour de la colonne capillaire.
  • La base de la ferrule est plate pour former un joint étanche avec l’interface MS
  • Idéales pour les applications à haute pression
  • Température maximale : 500°CC (932°F)
  • À utiliser avec l’écrou SilTite fourni
Écrous SilTite
  • Écrous Non-Swagelok™ avec deux encoches sur leur surface externe
  • Le cône intérieur de l’écrou correspond à l’angle de la ferrule, ce qui garantit une fermeture homogène de la ferrule autour de la colonne pour éliminer les fuites
  • Les ferrules sont faciles à retirer des écrous, même quand ils sont toujours fixés à la colonne capillaire
  • Réutilisable
Le kit de démarrage comprend
  • Pour les raccordements de l’interface GC/MS : 10 ferrules et 2 écrous
  • Pour les injecteurs à division / sans division : 10 ferrules, 2 écrous et 2 joints d’entrée SilTite avec base en or
Spécification
Type Kit de ferrules
À utiliser avec (application) Connexion d’interfaces GC/MS
À utiliser avec (équipement) Diamètre interne de 0,53 mm Colonne
Matériau Métal
Quantité 10/boîte
Comprend Dix ferrules de 0,8 mm de D.I. et 2 écrous