Learn More
Trajan™ Ferrule obturatrice SilTite™ FingerTite
Description
- Système de ferrule de nouvelle génération pour la chromatographie en phase gazeuse
- Élimine les fuites
- Pas de contamination
- Pas de resserrage nécessaire après un cycle de température
- Spectres plus propres pour de mei
Spécification
Spécification
| Type | Virole vierge |
| Matériau | SilTite |
| Quantité | 2/boîte |