Learn More
SGE™ Fast FocusLiner™ conique avec/sans division
Description
- Pour divers instruments GC
- Tous les inserts sont désactivés selon le principe de désactivation de phase gazeuse à haute température (420°C)
- Conditionnement dans des blisters pour éviter toute contamination
- Aucune réaction indésirable dans les échantillons grâce à la réduction des sites actifs
- Comprend deux sections coniques qui fixent le bouchon en laine de quartz pour un essuyage de la pointe de l'aiguille et un transfert d'échantillon optimaux, empêchant également la laine de quartz de se déplacer vers le septum ou de pousser dans l’insert
- Excellente reproductibilité
- Dia. int. étroit de 2,3 mm pour une utilisation avec des colonnes capillaires de dia. int. de 0,1 mm
- Le diamètre interne étroit entraîne également des largeurs de pic plus petites
Spécification
Spécification
| Type de produit | Fast FocusLiner conique avec/sans division |
| Quantité | 5/boîte |
| Longueur (métrique) | 7,85 cm |
| Matériau de remplissage | Laine de quartz |
| Diamètre (métrique) interne | 0,23 cm |
| Diamètre (métrique) externe | 0,63 cm |
| À utiliser avec (équipement) | Agilent HP 5890, 6890, 7890, 6850, 4890, Thermo 9001, GCQ TRACE 1300, Varian 1177 |