Learn More
SGE™ Insert droit en quartz sans division
Code produit 10137540
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5/boîte
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
10137540 5/boîte
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10137540 Fournisseur SGE™ Code fournisseur 092004
Expédition estimée: 30-12-2026
Pour divers instruments GC
  • Tous les inserts sont désactivés selon le principe de désactivation de phase gazeuse à haute température (420°C)
  • Conditionnement dans des blisters pour éviter toute contamination
  • Aucune réaction indésirable dans les échantil
Spécification
Type de produit Insert droit en quartz sans division GC
Quantité 5/boîte
Longueur (métrique) 7,85 cm
Diamètre (métrique) interne 0,4 cm
Diamètre (métrique) externe 0,61 cm
À utiliser avec (équipement) Agilent HP 5890, 6890, 7890, 6850, 4890, Thermo 9001, GCQ TRACE 1300, Varian 1177