Learn More
Trajan™ Fils Stylet pour le nettoyage des seringues
Code produit 15258523
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Aiguilles de seringue (15 à 500)μL)
Aiguilles pour seringue (1 ml et plus)
Aiguilles pour seringue (5 à 10 μl)
Conditionnement:
5 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
15258523 Aiguilles pour seringue (5 à 10 μl) 5 pièces
15268523 Aiguilles de seringue (15 à 500)μL) 5 pièces
15278523 Aiguilles pour seringue (1 ml et plus) 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15258523 Fournisseur Trajan™ Code fournisseur 031745
Expédition estimée: 04-12-2026
Conçu pour un nettoyage efficace des aiguilles de seringue. Les fils Stylet Trajan Scientific et Medical™ sont fournis en boîtes de 5.
  • Nettoyage efficace de l’aiguille de la seringue
  • Kit et fils de rechange disponibles
Spécification
Longueur (impériale) 5,9 in
Longueur (métrique) 15 cm
Type de produit Fil de rechange pour stylet
À utiliser avec (équipement) Aiguilles pour seringue (5 à 10 μl)