Learn More
Trajan™ Inserts GC Thermo Scientific Trace et Focus
Code produit 12934051
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5/boîte
Conditionnement:
5 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
12934051 5/boîte 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12934051 Fournisseur Trajan™ Code fournisseur 092142
Expédition estimée: 30-12-2026
Le processus de désactivation unique des inserts d’injection SGE offre une excellente analyse pour une large gamme de composés
  • Chaque lot d’inserts testé pour l’activité
  • En verre borosilicaté
  • Codage couleur par géométrie pour faciliter l’identification
  • À utiliser avec Thermo Scientific instruments
Spécification
Type de produit Insert d’injection GC, insert PTV
Quantité 5/boîte
Longueur (métrique) 120 mm
Diamètre (métrique) interne 1,75 mm
Diamètre (métrique) externe 2,75 mm
À utiliser avec (équipement) GC Thermo Scientific Trace and Focus