Learn More
Trajan™ Inserts Varian 1075/1077 : Avec partie amovible
Code produit 11957957
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5/boîte
Conditionnement:
5 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11957957 5/boîte 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11957957 Fournisseur Trajan™ Code fournisseur 092028
Expédition estimée: 11-01-2027
Le processus de désactivation unique des inserts d’injection SGE offre une excellente analyse pour une large gamme de composés
  • Chaque lot d’inserts testé pour l’activité
  • En verre borosilicaté
  • Codage couleur par géométrie pour faciliter l’identification
  • À utiliser avec les instruments Varian
Spécification
Type de produit Insert d’injection GC
Quantité 5/boîte
Longueur (métrique) 72 mm
Diamètre (métrique) interne 4 mm
Diamètre (métrique) externe 6,3 mm
À utiliser avec (équipement) Varian 1075/1077