Learn More
Trajan™ Insert à débit non divisé Varian avec entrée conique unique
Code produit 10377002
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 de chaque
5/boîte
Conditionnement:
1 pièce
5 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10377002 5/boîte 5 pièces
12923981 1 de chaque 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10377002 Fournisseur Trajan™ Code fournisseur 092039
Expédition estimée: 30-12-2026
Le processus de désactivation unique des inserts d’injection SGE offre une excellente analyse pour une large gamme de composés
  • Chaque lot d’inserts testé pour l’activité
  • En verre borosilicaté
  • Codage couleur par géométrie pour faciliter l’identification
  • À utiliser avec les instruments Varian / Bruker
Spécification
Type de produit Insert d’injection GC
Quantité 5/boîte
Longueur (métrique) 54 mm
Diamètre (métrique) interne 2 mm
Diamètre (métrique) externe 5 mm