Learn More
Trajan™ Inserts Varian 1078/1079
Code produit 12923971
Change view
Click to view available options
Quantité:
5/boîte
Conditionnement:
5 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
12923971 5/boîte 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12923971 Fournisseur Trajan™ Code fournisseur 092031
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Le processus de désactivation unique des inserts d’injection SGE offre une excellente analyse pour une large gamme de composés
  • Chaque lot d’inserts testé pour l’activité
  • En verre borosilicaté
  • Codage couleur par géométrie pour faciliter l’identification
  • À utiliser avec les instruments Varian / Bruker
Spécification
Quantité 5/boîte
Longueur (métrique) 54 mm
Product Type Insert d’injection GC, droit
Diamètre (métrique) interne 0,5 mm
Diamètre (métrique) externe 5 mm
À utiliser avec (équipement) Varian 1078/1079