Learn More
SGE™ Seringues pour échantillonneur automatique GC Varian™ / Bruker™
Code produit 11997234
Change view
Click to view available options
Volume (métrique):
10 μl
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) unitSize
11997234 10 μl 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11997234 Fournisseur SGE™ Code fournisseur 002950
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Excellentes aiguilles par Varian / Bruker
  • Aiguille fixe
  • 10 μl
  • SG002950 : Pour les échantillonneurs automatiques Varian CP8400, CP9010, CP9050
  • SG002923 : Pour l’échantillonneur automatique Varian / Bruker 8035, 8100, 8200 ; étanche aux gaz
Spécification
Calibre d’aiguille 26 G
Diamètre (impériale) de l’aiguille extérieure 0,018 in
Diamètre (métrique) externe 0,47 mm
Diamètre (métrique) de l’aiguille extérieure 0,47 mm
À utiliser avec (application) Chromatographie en phase gazeuse
Longueur (impériale) 2 in
Longueur (impériale) de l’aiguille 1,96 in
Longueur (métrique) 50 mm
Type de produit Seringue pour échantillonneur automatique GC
Modèle 10F-VA8400-5/0.47
Quantité Unité
Volume (métrique) 10 μl
Type de pointe d’aiguille Biseau
À utiliser avec (équipement) Varian, échantillonneur automatique Bruker CP8400, CP8410, CP9010, CP9050
Type de connexion Fixe