Learn More
SGI-1027, MedChemExpress
Code produit 16445938
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16445938 10 mg
16442087 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16445938 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY13962
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
MedChemExpress SGI-1027 is a DNA methyltransferase (DNMT) inhibitor, with IC50s of 7.5 μM, 8 μM, and 12.5 μM for DNMT3B, DNMT3A, and DNMT1 with poly(dI-dC) as substrate.
SGI-1027 is a DNA methyltransferase (DNMT) inhibitor, with IC50s of 7.5 μM, 8 μM, and 12.5 μM for DNMT3B, DNMT3A, and DNMT1 with poly(dI-dC) as substrate.
Spécification
Nom chimique ou matériau SGI-1027
CAS 1020149-73-8
Couleur Light Yellow
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C27H23N7O
Quantité 10 mg
Informations sur la solubilité DMSO : 27 mg/mL (58.50 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES O=C(NC1=CC=C(NC2=NC(N)=NC(C)=C2)C=C1)C3=CC=C(NC4=CC=NC5=CC=CC=C45)C=C3
Poids moléculaire (g/mol) 461.52
Poids de la formule 461.52
Pourcentage de pureté 99.35%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death