Learn More
SGI-1027, TRC
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | N-[4-[(2-amino-6-methylpyrimidin-4-yl)amino]phenyl]-4-(quinolin-4-ylamino)benzamide |
| CAS | 1020149-73-8 |
| Formule moléculaire | C27 H23 N7 O |
| Quantité | 5 mg |
| Synonyme | N-[4-[(2-Amino-6-methyl-4-pyrimidinyl)amino]phenyl]-4-(4-quinolinylamino)-benzamide |
| Formule InChI | InChI=1S/C27H23N7O/c1-17-16-25(34-27(28)30-17)32-20-10-12-21(13-11-20)33-26(35)18-6-8-19(9-7-18)31-24-14-15-29-23-5-3-2-4-22(23)24/h2-16H,1H3,(H,29,31)(H,33,35)(H3,28,30,32,34) |
| SMILES | Cc1cc(Nc2ccc(NC(=O)c3ccc(Nc4ccnc5ccccc45)cc3)cc2)nc(N)n1 |
| Nom IUPAC | N-[4-[(2-amino-6-méthylpyrimidin-4-yl)amino]phényl]-4-(quinoléin-4-ylamino)benzamide |
| Poids moléculaire (g/mol) | 461.518 |
| Poids de la formule | 461.196 |