Learn More
SGI-1776, MedChemExpress
Description
SGI-1776 is an inhibitor of Pim kinases, with IC50s of 7 nM, 363 nM, and 69 nM for Pim-1, -2 and -3, respectively.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | SGI-1776 |
| CAS | 1025065-69-3 |
| Couleur | Blanc |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C20H22F3N5O |
| Quantité | 10 mg |
| Informations sur la solubilité | DMSO : 125 mg/mL (308.32 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | CN1CCC(CC1)CNC2=NN3C(C=C2)=NC=C3C4=CC=CC(OC(F)(F)F)=C4 |
| Poids moléculaire (g/mol) | 405.42 |
| Poids de la formule | 405.42 |
| Afficher plus |