Learn More
SGI-7079, MedChemExpress
Code produit 16491627
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16491627 50 mg
16468167 5 mg
16456046 100 mg
16425458 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 16491627 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY12964
MedChemExpress SGI-7079 is a potent and ATP-competitive Axl inhibitor, significantly inhibits the proliferation of SUM149 or KPL-4 cells with an IC50 of 0.43 or 0.16 μM, respectively.
SGI-7079 is a potent and ATP-competitive Axl inhibitor, significantly inhibits the proliferation of SUM149 or KPL-4 cells with an IC50 of 0.43 or 0.16 μM, respectively.
Spécification
Nom chimique ou matériau SGI-7079
CAS 1239875-86-5
Couleur Jaune
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C26H26FN7
Quantité 50 mg
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 34 mg/mL (74.64 mM)
SMILES N#CCC1=CC=CC(C2=C3C(NC=C3C)=NC(NC4=CC=C(N5CCN(C)CC5)C(F)=C4)=N2)=C1
Poids moléculaire (g/mol) 455.53
Poids de la formule 455.53
Pourcentage de pureté 98.52%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-Kinase/protease