Learn More
SGX-523, MedChemExpress
Code produit 16480146
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16480146 2 mg
16425706 100 mg
16414928 10 mg
16407677 5 mg
16401177 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 16480146 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY12019
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
MedChemExpress SGX523 is a exquisitely selective and ATP-competitive MET inhibitor. SGX523 potently inhibits MET with an IC50 of 4 nM and is >1,000-fold selective versus other protein kinases. Antitumor activity.
SGX523 is a exquisitely selective and ATP-competitive MET inhibitor. SGX523 potently inhibits MET with an IC50 of 4 nM and is >1,000-fold selective versus other protein kinases. Antitumor activity.
Spécification
Nom chimique ou matériau SGX-523
Forme physique Solid
CAS 1022150-57-7
Couleur Jaune clair
Quantité 2 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C18H13N7S
À utiliser avec (application) Cancer-Kinase/protease
Informations sur la solubilité DMSO : 30 mg/mL (83.47 mM; Need ultrasonic)
SMILES CN1N=CC(C2=NN3C(SC4=CC5=C(N=CC=C5)C=C4)=NN=C3C=C2)=C1
Poids moléculaire (g/mol) 359.41
Poids de la formule 359.41
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research