Learn More
Cole-Parmer™ Agitateurs orbitaux série SH-200
Code produit 17741288 Tous les produits Cole-Parmer Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (impériale) de la plateforme:
8,5 po
13 in
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (impériale) de la plateforme unitSize
17741288 8,5 po 1 pièce
17791278 13 in 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 17741288 Fournisseur Cole-Parmer™ Code fournisseur 5190110
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Maintenir une vitesse de secousse constante, même sur de longues périodes.
  • Mouvement de vibration orbitale fluide avec une orbite de 16 mm
  • Le minuteur intégré et l’affichage LED numérique de la vitesse fournissent des résultats reproductibles
  • Peut être utilisé dans les incubateurs
Ces agitateurs orbitaux offrent un mouvement circulaire régulier et uniforme avec une orbite de 16 mm, idéal pour les échantillons de grande taille et les plaques multipuits. Réglez et visualisez facilement la vitesse et la minuterie sur l'écran LED. Régler la vitesse de 30 à 300 tr/min. Le microprocesseur maintient une précision de vitesse constante même sur de longues distances. La minuterie intégrée peut être réglée de 1 à 999 minutes. Lorsque la minuterie atteint zéro, le shaker s'arrête automatiquement et émet un signal sonore. Les shakers durables sont conçus pour une utilisation continue. Utilisation dans les incubateurs et les chambres environnementales ou froides jusqu'à 104 °F (40 °C).
Spécification
Orbite 16 mm
Capacité de charge (métrique) 3 kg
Vitesse de rotation 30 à 300 tr/min
Tension 230 VCA
Capacité de charge (impériale) 6.6 lb.
Fréquence 50 Hz
Profondeur (impériale) 13,188 in
Profondeur (métrique) 33.5 cm
Hauteur (impériale) 5,7 in
Hauteur (métrique) 14.5 cm
Longueur (impériale) de la plateforme 8,5 po
Longueur (métrique) de la plateforme 22 cm
Largeur (impériale) 10,826 in
Largeur (impériale) de la plateforme 8,5 in
Largeur (métrique) 27.5 cm
Largeur (métrique) de la plateforme 22 cm
Description Mini agitateur orbital
Affichage LED
Comprend Plateforme plate, tapis antidérapant et cordon d'alimentation
Conditions d’utilisation 4 °C à 40 °C (39,2 °F à 104 °F)
Plage de durée 1 à 999 minutes