Learn More
Cole-Parmer™ Agitateurs alternatifs série SH-200
Code produit 17701288 Tous les produits Cole-Parmer Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Vitesse de rotation:
25 à 250 tr/min
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Vitesse de rotation Conditionnement
17701288 25 à 250 tr/min 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 17701288 Fournisseur Cole-Parmer™ Code fournisseur 5190102
Promotions de fin d'année sur le matériel
Utilisez le code promo 28000
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 03-12-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Puissant et silencieux, idéal pour une utilisation continue.
  • La sélection numérique de la vitesse assure un mélange homogène
  • Le moteur à démarrage progressif évite les déversements et les éclaboussures.
  • Le support entièrement réglable convient à la plupart des flacons, bouteilles et béchers.
  • Peut être utilisé dans les systèmes d'incubateurs
Ces agitateurs linéaires alternatifs sont dotés d'une sélection numérique de la vitesse de 25 à 250 tr/min avec un démarrage progressif. Quatre barres de fixation horizontales réglables, rembourrées de caoutchouc et dotées de poignées à dégagement rapide sur la plateforme de type berceau, vous permettent d'y insérer des flacons, des bouteilles ou des béchers de presque toutes les tailles. Fixez jusqu'à douze récipients de 250 mL, neuf de 500 mL, quatre de 1 L ou deux de 2 L. Réglez facilement la minuterie numérique de 1 à 999 minutes. Lorsque la minuterie atteint zéro, le agitateur s'arrête automatiquement et émet une alarme sonore. L'agitateur est conçu pour une utilisation continue, et le microprocesseur maintient une précision de vitesse constante même après de longs cycles d'utilisation.
Spécification
Capacité de charge (métrique) 10 kg
Vitesse de rotation 25 à 250 tr/min
Tension 230 VCA
Capacité de charge (impériale) 22 lb.
Fréquence 50 Hz
Profondeur (impériale) 17,716 in
Profondeur (métrique) 45 cm
Dimensions (L x l) de la plateforme 33,5 x 33,5 cm (13 x 13 in)
Hauteur (impériale) 10,82 in
Hauteur (métrique) 27.5 cm
Longueur (impériale) de la course 0,75 in
Longueur (métrique) de la course 20 mm
Largeur (impériale) 15,35 in
Largeur (métrique) 39 cm
Description Grand agitateur alternatif
Affichage LED
Plage de durée 1 à 999 tr/min