Learn More
Cole-Parmer™ Shakers à bascule série SH-200
Code produit p-200024125 Tous les produits Cole-Parmer Produits
Change view
Click to view available options
Capacité de charge (impériale):
6,6 lb
22 lb
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité de charge (impériale) unitSize
17721288 22 lb 1 pièce
17761288 6,6 lb 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 17721288 Fournisseur Cole-Parmer™ Code fournisseur 5190106
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Mélanger délicatement les cultures vivantes.
  • Le tapis antidérapant et le rebord de la plateforme maintiennent les vaisseaux en place en toute sécurité.
  • Le minuteur intégré et l’affichage LED numérique de la vitesse fournissent des résultats reproductibles
  • Peut être utilisé dans les incubateurs
Ces hochets à bascule offrent un doux mouvement de balancement à 7° Angle d'inclinaison idéal pour les flacons de culture et les boîtes de Petri. Réglez et visualisez facilement la vitesse et la minuterie sur l'écran LED. Régler la vitesse de 5 à 70 tr/min. Le microprocesseur maintient une précision de vitesse constante même sur de longues distances. Réglez facilement la minuterie numérique de 1 à 999 minutes. Lorsque la minuterie atteint zéro, le shaker s'arrête automatiquement et émet un signal sonore. Les shakers durables sont conçus pour une utilisation continue. Utilisation dans les incubateurs et les chambres environnementales ou froides jusqu'à 104 °F (40 °C).
Spécification
Angle d’oscillation
Capacité de charge (métrique) 10 kg
Vitesse de rotation 5 à 70 tr/min
Tension 230 VCA
Capacité de charge (impériale) 22 lb
Fréquence 50 Hz
Profondeur (impériale) 17,716 in
Profondeur (métrique) 45 cm
Hauteur (impériale) 6,5 in
Hauteur (métrique) 16.5 cm
Longueur (impériale) de la plateforme 14 in
Longueur (métrique) de la plateforme 35.5 cm
Largeur (impériale) 15,35 in
Largeur (impériale) de la plateforme 14 in
Largeur (métrique) 39 cm
Largeur (métrique) de la plateforme 35.5 cm
Description Grande balançoire à bascule
Affichage LED
Comprend Plateforme plate, tapis antidérapant et cordon d'alimentation
Plage de durée 1 à 999 minutes
Garantie et services Garantie 3 ans