Learn More
Thermo Scientific™ Rotor à nacelles oscillantes SH-3000
Code produit 15459614 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
FCR max.:
4 575 - 3 706 x g
Description:
Godet de 750 ml
Conditionnement:
2 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit FCR max. Description Conditionnement
15459614 4 575 - 3 706 x g Godet de 750 ml 2 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15459614 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 11788
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4160.00€
    3900.00€ / 2 pièces
    Économisez 260.00€
    6% de réduction
Traitez des microplaques, des plaques PCR/barrettes de tubes et de nombreux dispositifs de filtration et de purification par centrifugation couramment utilisés grâce au rotor à godet oscillant Thermo Scientific™ SH-3000.
Traitez des microplaques, des plaques PCR / barrettes de tubes et de nombreux dispositifs de filtration et de purification par centrifugation couramment utilisés grâce au rotor à godets oscillants Thermo Scientific™ SH-3000. Une vaste gamme d’adaptateurs disponibles offre une capacité modulable de 1,5 à 500 ml.
Informations de commande :
Nacelles, couvercles étanches et porteurs de microplaques vendus séparément ; corps du rotor (SH-3000) et accessoires à commander pour compléter le système. Pour le scellage des joints toriques (jeu de six), commander la référence 12995. Adaptateurs de tubes également disponibles séparément. Contactez votre responsable de compte pour obtenir plus d’informations.
Comprend :
Nacelles de 750 ml (jeu de quatre), n° de catalogue 11790
Compatibles avec :
Centrifugeuses Thermo Scientific™ Sorvall™ Evolution RC et RC-6 Plus
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Godet de 750 ml
Matériau Aluminium
Type Rotor swing-out
Capacité 4 x 750 mL
FCR max. 4 575 - 3 706 x g
Vitesse max. 4 700 tr/min
Rayon (métrique) 185,4 mm (nacelles), 150,2 mm (portoirs de microplaques)
Rayon (métrique) Min. 91,1 mm (nacelles)
Facteur K 8138
Longueur max. du tube 135 mm
Diamètre max. du tube 98 mm
Poids net 6 kg (13,2 lb)
À utiliser avec (équipement) Centrifugeuses grande vitesse Thermo Scientific Sorvall RC 6 Plus et Evolution RC
Angle 90°
Certifications/Conformité Confinement biologique certifié par CAMR, HPA, Porton Down, Royaume-Uni
FCR min. 3,411 x g (godet)
Biocontainment Oui