Learn More
SH-4-54, MedChemExpress
Code produit 16499757
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
2 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16499757 5 mg
16483556 25 mg
16480286 2 mg
16477206 100 mg
16417238 10 mg
16403257 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 16499757 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY169755mg
MedChemExpress SH-4-54 is a STAT inhibitor that binds to STAT3 and STAT5 with KDs of 300, 464 nM, respectively.
SH-4-54 is a STAT inhibitor that binds to STAT3 and STAT5 with KDs of 300, 464 nM, respectively.
Spécification
Nom chimique ou matériau SH-4-54
CAS 1456632-40-8
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C29H27F5N2O5S
Quantité 5 mg
Informations sur la solubilité DMSO : 100 mg/mL (163.78 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)C1=CC=C(N(CC2=CC=C(C3CCCCC3)C=C2)C(CN(C)S(=O)(C4=C(F)C(F)=C(F)C(F)=C4F)=O)=O)C=C1
Poids moléculaire (g/mol) 610.59
Poids de la formule 610.59
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-Kinase/protease