Learn More
SH5-07, MedChemExpress
Code produit 16499606
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16499606 50 mg
16464346 100 mg
16433048 10 mg
16410669 1 mg
16405787 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 16499606 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY100494
MedChemExpress SH5-07 is a hydroxamic acid based Stat3 inhibitor with an IC50 of 3.9 μM in in vitro assay.
SH5-07 is a hydroxamic acid based Stat3 inhibitor with an IC50 of 3.9 μM in in vitro assay.
Spécification
Nom chimique ou matériau SH5-07
CAS 1456632-41-9
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C29H28F5N3O5S
Quantité 50 mg
Informations sur la solubilité DMSO : 50 mg/mL (79.92 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(NO)C1=CC=C(N(CC2=CC=C(C3CCCCC3)C=C2)C(CN(C)S(=O)(C4=C(F)C(F)=C(F)C(F)=C4F)=O)=O)C=C1
Poids moléculaire (g/mol) 625.61
Poids de la formule 625.61
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-Kinase/protease