Learn More
Thermo Scientific™ Fours à hybridation Shake 'n' Stack™
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Les fours à hybridation Thermo Scientific Shake 'n' Stack sont spécialement conçus pour être empilés en toute sécurité, afin de gagner de l'espace dans le laboratoire.
Chaque unité peut fonctionner avec la rôtisserie ou la plateforme d'agitation pour plus de flexibilité. Une tour triple-four compacte peut être installée pour offrir trois fonctions distinctes à différentes températures. Le faible encombrement et l'excellente uniformité conviennent parfaitement pour les laboratoires de biologie moléculaire.
- Contrôle précis de la température pour de meilleurs résultats expérimentaux
- Excellente uniformité de température pour des résultats reproductibles et de faible bruit de fond
- Plusieurs fixations de rôtisserie permettant un large choix de consommables Fonction rôtisserie/plateforme d’agitation interchangeable pour les procédures d’hybridation et de lavage
- Format empilable pour une meilleure utilisation de l’espace de laboratoire
- Vitesses variables pour une optimisation des protocoles
Compatibles avec :
- Plateforme d’agitation (222000) : Mouvement de balancier linéaire adapté pour le lavage de membranes et la décoloration de gels. Vitesse variable contrôlée ; rapidement et facilement interchangeable avec la rôtisserie.
- Deux flacons médium, une pince à flacons, une grille et un guide d’hybridation (222060)
- Rôtisserie en acier inoxydable, clips de 35 mm, capacité de 10 flacons (222041)
- Rôtisserie en plastique Delrin™, supports de 35 mm, capacité de 10 flacons (supporte les flacons grands, médium ou petits) (222032)
- Rôtisserie en acier inoxydable, clips de 70mm, capacité de 4 flacons (222033)
- Rôtisserie en plastique Delrin pour tubes jetables : supporte jusqu’à 25 tubes de 15 ml et 30 tubes de 50 ml (222042)
- Rôtisserie en plastique Delrin pour tubes jetables : supporte jusqu’à 50 tubes de 15 ml et 16 tubes de 50 ml (222043)
- Rôtisserie en plastique Delrin pour tubes jetables : supporte jusqu’à 44 tubes de 50 ml (222044)
- Bac égouttoir (222051)
Spécification
Spécification
| Type de contrôleur | numérique |
| Capacité (métrique) | 15 ml, 50 ml |
| Matériau de la cuve | Acier inoxydable |
| Capacité | 10 flacons médium |
| Éclairage | DEL |
| Matériau | Acier inoxydable |
| No. of Places | 10 |
| Plage de températures (métrique) | +35° – +85° C |
| Type | Incubateur d'hybridation |
| Affichage | LED |
| Afficher plus |