Description
- L’électronique et le logiciel améliorés permettent un contrôle rapide et précis de la température
- Les modèles de refroidissement atteignent des températures jusqu’à 17°C en dessous de la température ambiante.
- Écran tactile intuitif pour un fonctionnement et une programmation simples. Définissez les fonctions et les écrans d’aide complets dans l’une des six langues suivantes pour guider l’utilisateur dans le fonctionnement de l’unité.
- Créez facilement des programmes pour des applications répétées. Stockage pour cinq programmes distincts en 5 étapes. Le port USB permet le transfert de données de test vers un lecteur flash pour l’enregistrement des données et le stockage des programmes.
Spécification
Spécification
| Plage de températures (métrique) | Température ambiante -17° jusqu'à 100 °C |
| Capacité | Bloc thermique |
| Matériau | Boîtier Valox cool touch, support en plastique amovible, couvercle et tournevis pour retirer le bloc (inclus) |
| Dimensions (L x l x H) | 269 x 262 x 137 mm |
| Hauteur (impériale) | 5,4 in |
| Longueur (impériale) | 1,6 in |
| Largeur (impériale) | 10,03 in |
| Poids (métrique) | 4,9 kg |
| Description | ISTHBLCTSN EU |
| Modèle | ISTHBLCTSN EU |
| Afficher plus |