Learn More
Memmert™ Dispositif d’agitation pour bains-marie avec cadre de support
Code produit 17150365 Tous les produits Memmert Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
WTB15
WTB24
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
17150365 WTB24 1 pièce
17150335 WTB15 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17150365 Fournisseur Memmert™ Code fournisseur WTB24SV1524
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1195.00€
    905.00€ / 1 pièces
    Économisez 290.00€
    24% de réduction
 Article restreint
Actuellement indisponible: Nous n'avons aucune information sur la future disponibilité de ce produit.
Voir les produits de remplacement
Dispositif vibrant avec cadre de support sans couverture de pignon& panier de soutien (obligatoire)
  • Requiert un couvercle à pignon
  • Tension 230 V, 50 / 60 Hz
  • Commandez le panier support séparément
  • Comprend un cadre de support, une fréquence d’agitation de 35 à 160 coups par minute (mouvement horizontal en arrière / en avan
Spécification
À utiliser avec (équipement) WTB24
Type Dispositif d’agitation pour bains-marie avec cadre de support
Vitesse 35 à 160 tr/min