Learn More
Fisherbrand™ Agitateur incubateur avec plateforme à tapis plat
Code produit 16333226 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Vitesse de rotation:
30 à 300 tr/min
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Vitesse de rotation Conditionnement
16333226 30 à 300 tr/min 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 16333226
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9150.32€
    6254.33€ / 1 pièces
    Économisez 2895.99€
    31% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
L’agitateur incubateur Fisherbrand™ avec plateforme à tapis plat est un agitateur incubateur pour flacons et tubes.
  • Capacité de charge élevée
  • Commande à écran tactile
  • Fixation de flacon magnétique brevetée
Spécification
Orbite 19 mm
Vitesse de rotation 30 à 300 tr/min
Alimentation électrique 230 V, 50 Hz, 7 A, 450 W
Plage de températures (métrique) Température ambiante de +5° à 60°C
Ampérage 7 A
Capacité 5 flacons de 2 L, plaques et portoirs pour tubes à essai
Certifications/Conformité CE
Précision de la température 0,1 °C
Matériau Plateforme en aluminium, acrylique, caoutchouc
Dimensions (L x l) de la plateforme 45 x 45 cm
Dimensions (L x l x H) 51 x 65 x 47 cm
Poids à l’expédition (impériale) 176 lb
Poids à l’expédition (métrique) 80 kg
Poids (impériale) 120 lb
Poids (métrique) 55 kg
Affichage Écran
Comprend Plateforme plate avec tapis en caoutchouc
Type de plateforme Tapis plat
Plage de durée 0 à 49 heures en continu
Garantie et services 2 ans