Learn More
Cole-Parmer™ Série SI-200 Stuart™ Incubateur agitateur
Code produit 10257954
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité:
1 L
Capacités moyennes - 51 L
Grandes capacités - 115 L
Comprend:
Câble USB
IQ/OQ
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité Comprend Conditionnement
10257954 1 L Câble USB 1 pièce
15827894 Capacités moyennes - 51 L IQ/OQ 1 pièce
12842163 Grandes capacités - 115 L Câble USB -
15847894 Grandes capacités - 115 L IQ/OQ 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 10257954 Fournisseur Cole-Parmer™ Code fournisseur 7952004
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5985.00€
    5562.00€ / 1 pièces
    Économisez 423.00€
    7% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 18-12-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
La combinaison agitateur et incubateur fait de cette série SI-200 Stuart™ Incubateur agitateur idéal pour les procédures de culture cellulaire.
  • La vitesse de vibration contrôlée par microprocesseur garantit la précision.
  • La circulation d'air forcée assure une température uniforme à l'intérieur de la chambre.
  • Réglez et visualisez facilement la température et la vitesse sur l'écran numérique.
  • Sa plateforme rétractable unique facilite le chargement et le déchargement.
  • Ces incubateurs agitateurs génèrent un mouvement d'agitation orbital pour assurer un mélange homogène tout en favorisant la croissance bactérienne.
  • Tous les modèles sont équipés d'une minuterie réglable de 1 seconde à 9 jours.
  • Une fois le compte à rebours terminé, une alarme retentira et les secousses s'arrêteront, tandis que l'incubateur continuera de fonctionner.
  • La plateforme rétractable permet un accès facile aux échantillons situés à l'arrière de l'incubateur tout en se verrouillant solidement en place pendant son fonctionnement.
  • Un système de serrage polyvalent maintient les flacons en place en toute sécurité (flacons jusqu'à 1 L pour les modèles de 51 L et flacons jusqu'à 2 L pour les modèles de 115 L).
  • Intégré USB La connexion et un logiciel dédié permettent une surveillance à long terme de la température de l'incubateur via un PC.
  • Commandez les modèles 79520-02 ou 79520-18 avec la documentation IQ/OQ (Qualification d'installation/Qualification opérationnelle) pour vous aider à vous conformer aux exigences des organismes de réglementation.
Spécification
Vitesse de rotation 30 à 300 tr/min
Alimentation électrique 230 V, 50 Hz, 350 W
Tension 230 V
Plage de températures (métrique) 5°C à 60°C
Puissance 350 W
Capacité 1 L
Type de produit Agitateur incubateur
Fréquence 50 Hz
Diamètre (métrique) 16 mm
Affichage Numérique
Comprend Câble USB