Learn More
Cole-Parmer™ Série SI-200 Stuart™ Incubateur agitateur
Code produit 12842163
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité:
1 L
Capacités moyennes - 51 L
Grandes capacités - 115 L
Comprend:
Câble USB
IQ/OQ
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité Comprend Conditionnement
12842163 Grandes capacités - 115 L Câble USB -
10257954 1 L Câble USB 1 pièce
15827894 Capacités moyennes - 51 L IQ/OQ 1 pièce
15847894 Grandes capacités - 115 L IQ/OQ 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 12842163 Fournisseur Cole-Parmer™ Code fournisseur 7952016
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8680.00€
    8066.92€ / 1 pièces
    Économisez 613.08€
    7% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
La combinaison agitateur et incubateur fait de cette série SI-200 Stuart™ Incubateur agitateur idéal pour les procédures de culture cellulaire.
  • La vitesse de vibration contrôlée par microprocesseur garantit la précision.
  • La circulation d'air forcée assure une température uniforme à l'intérieur de la chambre.
  • Réglez et visualisez facilement la température et la vitesse sur l'écran numérique.
  • Sa plateforme rétractable unique facilite le chargement et le déchargement.
  • Ces incubateurs agitateurs génèrent un mouvement d'agitation orbital pour assurer un mélange homogène tout en favorisant la croissance bactérienne.
  • Tous les modèles sont équipés d'une minuterie réglable de 1 seconde à 9 jours.
  • Une fois le compte à rebours terminé, une alarme retentira et les secousses s'arrêteront, tandis que l'incubateur continuera de fonctionner.
  • La plateforme rétractable permet un accès facile aux échantillons situés à l'arrière de l'incubateur tout en se verrouillant solidement en place pendant son fonctionnement.
  • Un système de serrage polyvalent maintient les flacons en place en toute sécurité (flacons jusqu'à 1 L pour les modèles de 51 L et flacons jusqu'à 2 L pour les modèles de 115 L).
  • Intégré USB La connexion et un logiciel dédié permettent une surveillance à long terme de la température de l'incubateur via un PC.
  • Commandez les modèles 79520-02 ou 79520-18 avec la documentation IQ/OQ (Qualification d'installation/Qualification opérationnelle) pour vous aider à vous conformer aux exigences des organismes de réglementation.
Spécification
Orbite 16 mm
Vitesse de rotation 30 à 300 tr/min
Alimentation électrique 230 V, 50 Hz, 450 W
Plage de températures (métrique) Température ambiante de +5° à 60°C
Puissance 400 W
Capacité Grandes capacités - 115 L
Fréquence 50 Hz
Dimensions (L x l) de la plateforme 526 x 390 mm
Dimensions (L x l x H) 675 x 542 x 642 mm
Hauteur (impériale) 25,3 in
Hauteur (métrique) 642 mm
Hauteur (métrique) intérieure 395 mm
Longueur (impériale) 26,6 in
Longueur (métrique) 675 mm
Longueur (métrique) intérieure 623 mm
Largeur (impériale) 21,3 in
Largeur (métrique) 542 mm
Largeur (métrique) intérieure 465 mm
Poids (métrique) 55 kg
Affichage LED, 0,1 °C
Comprend Câble USB