Learn More
Buerkle™ Bol de laboratoire peu profond en métal
Code produit 17574286 Tous les produits Bürkle Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
1 L
2 L
2,5 L
3 L
5 L
6 L
Conditionnement:
1 pièce
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
17574286 2 L 1 pièce
17564286 1 L 1 pièce
17584286 2,5 L 1 pièce
17594286 3 L 1 pièce
17504296 5 L 1 pièce
17514296 6 L 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 17574286 Fournisseur Buerkle™ Code fournisseur 42080021
En stock
Ce bol en acier inoxydable est idéal pour la désinfection des instruments ainsi que pour le transport de différents appareils ou échantillons.
  • Pour le nettoyage, la désinfection, la stérilisation ou le stockage des outils de laboratoire
  • Stable et hygiénique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 2 L
Dimensions (L x l x H) 280 x 180 x 50 mm
Hauteur (métrique) 50 mm
Longueur (métrique) 280 mm
Matériau Métal
Largeur (métrique) 180 mm
Longueur (impériale) 11 in
Hauteur (impériale) 2 in
Largeur (impériale) 7 in
Capacité (impériale) 0,5 gal.