Learn More
Epredia™ Colleuse de lamelles ClearVue™
Code produit 12983735 Tous les produits Epredia Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l x H):
57,5 x 64,5 x 50 cm (22,75 x 25,5 x 19,75 po.)
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l x H) Conditionnement
12983735 57,5 x 64,5 x 50 cm (22,75 x 25,5 x 19,75 po.) 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 12983735 Fournisseur Epredia™ Code fournisseur A79200001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    50250.00€
    49324.42€ / 1 pièces
    Économisez 925.58€
    1% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 12-03-2027
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Améliorez la rapidité et la précision dans les laboratoires à forte activité en automatisant le processus de collage de lamelles grâce à la colleuse de lamelles Epredia™ ClearVue™.
Placez simplement un panier de lames sur le rail de chargement et fermez la porte : la colleuse de lamelles ClearVue s’occupe du reste.
Compatibilité
  • Compatible avec une grande variété de systèmes de coloration, pour s’adapter à pratiquement tout type de laboratoire
  • Accepte les lames directement depuis l’Epredia™ Varistain™ Gemini ES et Varistain™ 24-4, le Sakura™ DRS2000 et le Leica™ Auto-Stainer
  • Permet de charger des paniers de lames selon différentes combinaisons depuis n’importe lequel de ces appareils sans que l’opérateur ait besoin d’effectuer des réglages sur la colleuse de lamelles
Reconnaissance de l’échantillon
  • Reconnaît automatiquement différents types de préparations de lames et délivre la quantité appropriée de milieu pour chaque montage de lamelles
  • Gère des échantillons d’histologie et de cytologie simultanément, sans interaction de l’utilisateur, tout en délivrant la quantité appropriée de milieu
Chargement à la demande
  • Gère jusqu’à 11 paniers de lames en même temps grâce aux fonctions de chargement à la demande
  • Charge un panier à la fois, avec possibilité de charger jusqu’à cinq paniers ensemble
Reconnaissance optique
  • Possède une fonction optique exclusive lui permettant de reconnaître et de positionner les lames au cours du processus de montage des lamelles
  • Identifie la position de chaque lame dans un panier, retire chaque lame avec un ensemble de préhension des lames et renvoie chaque lame, tout en conservant le positionnement des lames
Novus
  • Interface utilisateur intuitive dotée d’un panneau à écran tactile
  • Le logiciel contrôle le type de préparation des lames, la taille et le nombre de lames distribuées et le nombre de paniers en attente pour le montage
Caractéristiques de sécurité
  • Le système ne fonctionne pas lorsque l’une de ses portes est ouverte, ce qui permet d’éviter les incidents mécaniques
  • La ventilation par le bas protège l’utilisateur lors du chargement et du déchargement des paniers de lames
  • Un filtre à charbon élimine les vapeurs avant qu’elles ne puissent s’échapper de l’unité
  • Des plateaux de débris et de purge amovibles facilitent le nettoyage
Caractéristiques physiques :
  • Dimensions (P x L x H) : 57,5 x 64,5 x 50 cm (22,75 x 25,5 x 19,75 po.)
  • Poids : 110 lb
  • Puissance requise : 100/240 VCA, 50/60 Hz
Inclut :
  • Manuel d’utilisation (anglais, référence A79210100)
  • Boîte de deux chargeurs de lamelles ClearVue
  • 24 x 50 mm, n° 1,5–1000 lamelles (A79210050)
  • Jeu de trois paniers de lames ClearVue (compatibles Gemini) avec glissières noires (réf. A79210064)
  • Jeu de deux plateaux de purge de milieu (réf. A79210079)
  • Filtre de ventilation (réf. 9990610)
  • Jeu de deux brosses à poils doux (réf. P12257)
  • Jeu de trois ventouses (réf. A79210081)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (équipement) Varistain Gemini ES, Varistain 24-4, Sakura DRS2000, Leica Auto-Stainer
Interface Interface utilisateur intuitive dotée d’un panneau à écran tactile
Reconnaissance de l’échantillon Reconnaît automatiquement différents types de préparations de lames ; délivre la quantité appropriée de milieu pour chaque montage de lamelles
Dimensions (L x l x H) 57,5 x 64,5 x 50 cm (22,75 x 25,5 x 19,75 po.)
Hauteur (impériale) 19,75 in
Hauteur (métrique) 50 cm
Longueur (impériale) 22,75 in
Longueur (métrique) 57,5 cm
Poids (impériale) 110 lb
Largeur (impériale) 25,5 in
Largeur (métrique) 64,5 cm
Fréquence 50/60 Hz
Tension 100/240 V