Learn More
Epredia™ Résine d’enrobage Cryochrome™
Code produit 12570017 Tous les produits Epredia Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
Cryochrome bleu
Cryochrome™ jaune
Cryochrome™ rose
Cryochrome™ vert
Échantillonneur Cryochrome™ (un de chaque couleur)
Conditionnement:
1 pièce
120mL
4 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit Conditionnement
12570017 Échantillonneur Cryochrome™ (un de chaque couleur) 4 pièces
12533527 Cryochrome bleu 4 pièces
12560017 Cryochrome™ jaune 4 pièces
12726087 Échantillonneur Cryochrome™ (un de chaque couleur) 1 pièce
12543527 Cryochrome™ vert 120mL
12580017 Cryochrome™ rose 4 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 12570017 Fournisseur Epredia™ Code fournisseur 9990426
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    141.93€
    94.81€ / 4 pièces
    Économisez 47.12€
    33% de réduction
 Article restreint
En stock
Optimisez le support des tissus lors de la réalisation de coupes en congélation avec la résine d’enrobage Epredia™ Cryochrome™.
  • Coupes congelées avec codes couleurs pour faciliter l’identification et le suivi
  • Quatre couleurs disponibles : rose, bleu, jaune, vert
  • Formulé avec des caractéristiques physiques identiques à celles de la résine d’enrobage Cryomatrix™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Échantillonneur Cryochrome™ (un de chaque couleur)
Quantité 120ml