Learn More
Epredia™ Résine d’enrobage Cryomatrix™
Code produit 12542716 Tous les produits Epredia Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité:
120 mL
Conditionnement:
4 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité Conditionnement
12542716 120 mL 4 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12542716 Fournisseur Epredia™ Code fournisseur 6769006
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    283.87€
    30.95€ / 4 pièces
    Économisez 252.92€
    89% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Fixation et soutien du tissu avec la résine d’enrobage Epredia™ Cryomatrix™, un produit exceptionnel utilisé pour soutenir le tissu des coupes congelées.
  • Se lie solidement au porte-échantillon
  • Congèle rapidement, sectionnement lisse
  • Se dissout dans l’eau sans résidu
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité 120 mL
Type de produit Résine d’enrobage Cryomatrix