Learn More
Epredia™ Système de préparation cellulaire Cytoblock™
Code produit 10446640 Tous les produits Epredia Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
Réactif de rechange
Système de préparation des cellules
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit Conditionnement
10446640 Réactif de rechange 1 pièce
10066588 Système de préparation des cellules 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10446640 Fournisseur Epredia™ Code fournisseur 7401151
Réduisez vos dépenses de recherche sur les cellules souches
Utilisez le code promo 28032
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Bénéficiez d’un traitement rapide et fiable des prélèvements par cytoponction, des fragments tissulaires et des pastilles cellulaires grâce au système de préparation de bloc de cellules Cytoblock™.
  • Facilite le traitement des substances pauvres en cellules en vue d'une préparation cellulaire et réduit les pertes de substances critiques
  • Approprié pour les techniques immunohistochimiques
  • Remplace les techniques longues et coûteuses réalisées à l’aide de milieux gélosés ou de thrombine
  • Nécessite l’application d’un fixateur sans phosphate sur le processeur, tel que les fixateurs Epredia™ Zinc Formal-Fixx™, Formal-Fixx ou Glyo-Fixx™ (substitut de formol) ou simplement des étapes de fixation au formol d’un bypass sur le processeur
  • Un système Cytoblock peut également être utilisé dans le cadre d’un programme de biopsie rapide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Réactif de rechange