Learn More
Epredia™ Liquide de prélèvement rouge Shandon™ CytoRich™
Tous les produits Epredia Produits
Click to view available options
Quantité:
20 ml
120 ml
500 ml
1 gal.
Conditionnement:
125 pièces
180 pièces
1L
4L
Description
Obtenez une évaluation plus précise des caractéristiques cytologiques grâce au Thermo Scientific™ Shandon™ CytoRich™ Red Collection Fluid ,qui lyse les globules rouges et solubilise les protéines.
- Existe en récipients préremplis
- Liquide prêt à l’emploi à base d’alcool
- Compatible avec l'immunohistochimie
Spécification
Spécification
| Type de produit | Récipient de 20 ml |
| Quantité | 20 ml |
Sécurité et traitement
Mention d'avertissement
- Dangers
- Cancérogénicité Catégorie 2
- Liquide inflammable Catégorie 3
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 1
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- H361-Susceptible de nuire à la fertilité ou au foetus.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H331-Toxique par inhalation.
- H370-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P311-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- MIXTURE LIST-Contient: isopropyl alcohol, methyl alcohol, ethylene glycol, formaldehyde, sodium hydroxide