Learn More
Epredia™ Liquide de prélèvement rouge Shandon™ CytoRich™
Tous les produits Epredia Produits
Click to view available options
Quantité:
20 ml
120 ml
500 ml
1 gal.
Conditionnement:
125 pièces
180 pièces
1L
4L
Description
Obtenez une évaluation plus précise des caractéristiques cytologiques grâce au Thermo Scientific™ Shandon™ CytoRich™ Red Collection Fluid ,qui lyse les globules rouges et solubilise les protéines.
- Existe en récipients préremplis
- Liquide prêt à l’emploi à base d’alcool
- Compatible avec l'immunohistochimie
Spécification
Spécification
| Type de produit | Liquide de prélèvement CytoRich™ Rouge |
| Quantité | 1 gal. |
Sécurité et traitement
Mention d'avertissement
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Cancérogénicité Catégorie 1B
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Liquide inflammable Catégorie 3
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 2
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H350-Peut provoquer le cancer.
- H371-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
- EUH210-Fiche de données de sécurité disponible sur demande.
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
- P370+P378-En cas d'incendie: Utiliser pour l'extinction.
- P403+P235-Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.
- MIXTURE LIST-Contient: isopropyl alcohol, methyl alcohol, ethylene glycol, formaldehyde, sodium hydroxide, monodoium phosph