Learn More
Epredia™ Liquide de prélèvement Cytospin™
Code produit 10589248 Tous les produits Epredia Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
120ml
500ml
4 L
Conditionnement:
125 pièces
15L
2 pièces
3.80L
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10589248 4 L 3.80L
12570057 120ml 15L
12638016 120ml 125 pièces
10178278 500ml 2 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 10589248 Leverantör Epredia™ Leverantörsnummer 6768001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    56.70€
    52.49€ / 3.8L
    Économisez 4.21€
    7% de réduction
 Article restreint
En stock
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Stockez les échantillons ou les lames non colorées pendant plusieurs semaines sans aucune dégradation grâce au liquide de prélèvement Epredia™ Shandon™ Cytospin™.
  • Emballée dans un flacon à pompe pratique ou dans des coupelles d’échantillons pré-remplies
  • Mélange alcool / Carbowax™ (PEG) prêt à l’emploi pour recueillir et fixer directement les échantillons
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Type de produit Liquide de prélèvement Cytospin ; 3,79 L ; flacon
Quantité 4 L
Type de solution Combinaison alcool / carbowaxreg (PEG)
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.