Learn More
Epredia™ Moules d’enrobage jetables Shandon™
Code produit 12613036 Tous les produits Epredia Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
7mm
15mm
24mm
Largeur (métrique):
7mm
15mm
24mm
30mm
37mm
Conditionnement:
500 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Largeur (métrique) Conditionnement
12613036 24mm 30mm 500 pièces
12503557 7mm 7mm 500 pièces
12559036 15mm 15mm 500 pièces
12542696 24mm 24mm 500 pièces
11356810 24mm 37mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a \u00E9t\u00E9 identifi\u00E9, il est indiqu\u00E9 ci-dessous
Code produit 12613036 Fournisseur Epredia™ Code fournisseur 41743
Outlet Corner
Utilisez le code promo 28080
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a \u00E9t\u00E9 identifi\u00E9, il est indiqu\u00E9 ci-dessous
Accélérez la solidification de la paraffine grâce aux moules d’enrobage jetables Epredia™ Shandon™.
  • Fabriqués en plastique transparent rigide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Moule d’enrobage, jetable
Matériau Plastique
Longueur (métrique) 24mm
Largeur (métrique) 30mm
Longueur (impériale) 0,95 in
Largeur (impériale) 1,2 in
Profondeur (métrique) 5mm
Profondeur (impériale) 0,2 in
Jetable Single-use