Learn More
Epredia™ Lames de microscope doubles Cytoslide™
Code produit 12006689 Tous les produits Epredia Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Description:
Non revêtues
Revêtues
Conditionnement:
100 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Description Conditionnement
12006689 Non revêtues 100 pièces
12016689 Revêtues 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 12006689 Fournisseur Epredia™ Code fournisseur 5991054
Expédition estimée: 15-01-2027
Utilisez les Epredia™ Shandon™ Double Cytoslides™ avec les chambres Epredia™ Shandon™ EZ Double Cytofunnel™.
  • L’échantillon est déposé à l’intérieur d’un cercle marqué 1 ou 2
  • Les cercles numérotés correspondent à la chambre Cytofunnel™
Alerte de commande :
  • vendues par boîtes de 100 lames
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Cytoslide double
Couleur unie
Description Non revêtues