Description
L’opérateur place l’os entre les mâchoires supérieures mobiles et la mâchoire inférieure fixe de la scie à os afin de maintenir l’échantillon solidement en place.
- Permet de couper aisément une grande variété d’os, y compris ceux réputés difficiles comme la tête fémorale
- La conception manuelle évite les aérosols générés par les scies électriques
- Facile à nettoyer et de haute qualité, avec une double lame, pour produire des coupes de qualité constante
- 7 x 9 po (17,8 x 22,9 cm, largeur) peut accueillir des échantillons jusqu’à 7 x 9 po (7,6 x 10,2 cm, largeur) en coupe transversale et de longueur indéfinie
Inclus :
un jeu de lames épaisses et un jeu de lames fines ; les jeux de lames de rechange incluent les pièces de liaison.
Specifications
Specifications
| Type de produit | Scie à os manuelle à double lame |
| Description | Scie à os manuelle |
| Comprend | Un ensemble de lames épaisses et un ensemble de lames fines |
| Longueur (impériale) | 7 po |
| Longueur (métrique) | 17,8 cm |