Learn More
Epredia™ Coloration de l’éosine-Y Shandon™
Product Code. 10483750 Shop All Epredia Products
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 L
4 l
L’unité
Type de produit:
Coloration alcoolique à l’éosine Y
Coloration aqueuse à l’éosine Y
Unit Size:
2 pièces
2L
4L
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Type de produit Unit Size
10483750 4 l Coloration alcoolique à l’éosine Y 4L
12657936 1 L Coloration alcoolique à l’éosine Y 2L
10562614 1 L Coloration alcoolique à l’éosine Y 2 pièces
12532756 1 L Coloration aqueuse à l’éosine Y 2 pièces
10188418 L’unité Coloration aqueuse à l’éosine Y 4L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10483750 Supplier Epredia™ Supplier No. 6766008
Discount Lab Supplies
Utilisez le code promo 28170
View all promotions
 Article restreint
En stock
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Réalisez une coloration brillante grâce à l’éosine Y Epredia™ Shandon™, un contre-colorant cytoplasmique à action rapide.
  • prêts à l’emploi
  • Fournit des résultats homogènes
  • Stable et exempte de précipité ; pas de filtration
  • Compatible avec toutes les colorations à l’hématoxyline aluminium
  • Existe en formulation alcoolique ou aqueuse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Quantité 4 l
Type de produit Coloration alcoolique à l’éosine Y
compliance-icons
Product Identifier
  • Shandon Eosin-Y Alcoholic
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Hazard Statement
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • EUH210-Fiche de données de sécurité disponible sur demande.
Precautionary Statement
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P330-Rincer la bouche.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.