Description
Réalisez une coloration brillante grâce à l’éosine Y Thermo Scientific™ Shandon™, une coloration de contraste cytoplasmique à action rapide et pH ajusté pour une pénétration maximale du colorant.
- prêts à l’emploi
- Fournit des résultats homogènes
- Stable et exempte de précipité ; pas de filtration
- Compatible avec toutes les colorations à l’hématoxyline aluminium
- Existe en formulation alcoolique ou aqueuse
Spécification
Spécification
| Quantité | 1 l |
| Type de produit | Aqueux |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Shandon Eosin-Y Alcoholic
- Dangers
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 1
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
- P370+P378-En cas d'incendie: Utiliser pour l'extinction.
- P405-Garder sous clef.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contain: formaldehyde, aceticacid, sodium acetate, eosin-Y dye