Learn More
Epredia™ Coloration de l’éosine-Y Shandon™
Code produit 12657936 Tous les produits Epredia Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 L
4 l
L’unité
Type:
Alcoolisée
Aqueux
Aqueux ; 4 L (environ 1 gal), chacun
Conditionnement:
2 pièces
2L
4L
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Type unitSize
12657936 1 L Alcoolisée 2L
10562614 1 L Alcoolisée 2 pièces
10483750 4 l Alcoolisée 4L
12532756 1 L Aqueux 2 pièces
10188418 L’unité Aqueux ; 4 L (environ 1 gal), chacun 4L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 12657936 Fournisseur Epredia™ Code fournisseur 6766007
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Réalisez une coloration brillante grâce à l’éosine Y Epredia™ Shandon™, un contre-colorant cytoplasmique à action rapide.
Réalisez une coloration brillante grâce à l’éosine Y Thermo Scientific™ Shandon™, une coloration de contraste cytoplasmique à action rapide et pH ajusté pour une pénétration maximale du colorant.
  • prêts à l’emploi
  • Fournit des résultats homogènes
  • Stable et exempte de précipité ; pas de filtration
  • Compatible avec toutes les colorations à l’hématoxyline aluminium
  • Existe en formulation alcoolique ou aqueuse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Alcoolisée
Quantité 1 L