Learn More
Epredia™ Coloration de l’éosine-Y Shandon™
Code produit p-4530257 Tous les produits Epredia Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
4 l
L’unité
Type de produit:
Alcoolisée
Aqueux
Aqueux ; 4 L (environ 1 gal), chacun
Conditionnement:
2 pièces
2L
4L
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Type de produit unitSize
12657936 1 L Alcoolisée 2L
10562614 1 L Alcoolisée 2 pièces
10483750 4 l Alcoolisée 4L
12532756 1 L Aqueux 2 pièces
10188418 L’unité Aqueux ; 4 L (environ 1 gal), chacun 4L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 12657936 Fournisseur Epredia™ Code fournisseur 6766007
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Réalisez une coloration brillante grâce à l’éosine Y Epredia™ Shandon™, un contre-colorant cytoplasmique à action rapide.
Réalisez une coloration brillante grâce à l’éosine Y Thermo Scientific™ Shandon™, une coloration de contraste cytoplasmique à action rapide et pH ajusté pour une pénétration maximale du colorant.
  • prêts à l’emploi
  • Fournit des résultats homogènes
  • Stable et exempte de précipité ; pas de filtration
  • Compatible avec toutes les colorations à l’hématoxyline aluminium
  • Existe en formulation alcoolique ou aqueuse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Quantité 1 L
Type de produit Alcoolisée