Learn More
Epredia™ EZ Cytofunnel double™
Code produit 11911788 Tous les produits Epredia Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
200/carton
40/boîte
Conditionnement:
200 pièces
40 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11911788 40/boîte 40 pièces
12076689 200/carton 200 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11911788 Fournisseur Epredia™ Code fournisseur A78710005
Réduisez vos dépenses de recherche sur les cellules souches
Utilisez le code promo 28032
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Doublez le nombre de présentations d’échantillons par cycle grâce au EZ Cytofunnel double™ Epredia™.
  • Chambres à échantillon jetables avec cartes filtres blanches et bouchons.
  • Repères d’entonnoir correspondant aux repères de la lame pour une identification simple
  • Carte filtre préfixée
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur blanc
Jetable Oui
Quantité 40/boîte
Type EZ Cytofunnel double™, avec cartes filtres et bouchons
Volume (métrique) 0,05 à 0,25 mL