Learn More
Epredia™ EZ Cytofunnel double™
Code produit 12076689 Tous les produits Epredia Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
200/carton
40/boîte
Conditionnement:
200 pièces
40 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
12076689 200/carton 200 pièces
11911788 40/boîte 40 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 12076689 Fournisseur Epredia™ Code fournisseur A78710021
En stock
Doublez le nombre de présentations d’échantillons par cycle grâce au EZ Cytofunnel double™ Epredia™.
  • Chambres à échantillon jetables avec cartes filtres blanches et bouchons.
  • Repères d’entonnoir correspondant aux repères de la lame pour une identification simple
  • Carte filtre préfixée
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur blanc
Jetable Oui
Quantité 200/carton
Type EZ Cytofunnel double™, avec cartes filtres et bouchons
Volume (métrique) 0,05 à 0,25 mL