Learn More
Epredia™ Porte-lames jetables Shandon™ Finesse™ série ME/E, profil bas
Code produit 12037159 Tous les produits Epredia Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Profile:
Bas
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Profile Conditionnement
12037159 Bas 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12037159 Fournisseur Epredia™ Code fournisseur A77510272
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2825.00€
    2505.05€ / 1 pièces
    Économisez 319.95€
    11% de réduction
En stock
Grâce aux porte-lames jetables Epredia™ Shandon™ Finesse™ des séries ME / E, vous n’aurez plus besoin de changer de porte-couteau pour les grands échantillons.
  • L’amélioration de la conception du mécanisme de serrage réduit considérablement la nécessité de l’entretien des porte-couteaux et améliore la fiabilité
  • Des sections reproductibles cohérentes sont fournies
  • Une plaque de serrage plus grande permet de récupérer plus facilement les sections
  • La lame serrée est entièrement soutenue sur toute sa longueur
  • L’ensemble de la platine supérieure se déplace latéralement pour un fonctionnement plus sûr
  • Usure minimale du mécanisme de serrage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Profil bas
Profile Bas
À utiliser avec (équipement) Cassettes standard ou Epredia